1-Chlorbutan ≥99,8%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Butylchlorid
34958-2L
34958-2LEA 273.15 EUR
34958-2L
1-Chlorbutan ≥99,8%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
1-Chlorbutan
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
Formel: CH₃(CH₂)₃Cl
Molecular Weight: 92.57 g/mol
Siedepunkt: 78.8 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 10.1 %(V)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001009
CAS-Nummer: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
UN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.8 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Free acid (as HCl) Max. 0.001 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0002 %
Transmittance at 230 nm Min. 65 %
Transmittance at 240 nm Min. 95 %
Transmittance from 250 nm Min. 98 %