Bariumhydroxid 0.05 M Ba(OH)2 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

35050-1L
35050-1LEA 79.54 EUR
35050-1L
Bariumhydroxid 0.05 M Ba(OH)2 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Barium hydroxide
Formel: H₂BaO₂
Molecular Weight: 171.34 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 325
Dichte: 1.010 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003443
CAS-Nummer: 17194-00-2
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,01006

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR