Kaliumhydroxid 1 M KOH (1N) volumetrische Lösung, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Kalihydrat, Ätzkali

35113-1L
35113-1LEA 125.73 EUR
35113-1L
Kaliumhydroxid 1 M KOH (1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molecular Weight: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Schmelzpunkt: 360
Dichte: 1.05 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR