Kaliumhydroxid 0.5 M KOH (0.5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
35116-1L
35116-1LEA 53.37 EUR
35116-1L
Kaliumhydroxid 0.5 M KOH (0.5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Dichte: 1,023 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective