Kaliumchromat 1/30 M K2CrO4 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
35157-1L
35157-1LEA 146.31 EUR
35157-1L
Kaliumchromat 1/30 M K2CrO4 (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Potassium chromate
Formel: K₂CrO₄
Molecular Weight: 194,19 g/mol
Dichte: 1 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011368
CAS-Nummer: 7789-00-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001