Kaliumthiocyanat 0.1 M KSCN volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
35194-1L
35194-1LEA 125.84 EUR
35194-1L
Kaliumthiocyanat 0.1 M KSCN volumetrische Lösung, Fluka™
Kaliumthiocyanat
Formel: KSCN
Dichte: 1,886 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011413
CAS-Nummer: 333-20-0
EINECS: 231-791-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001