Lanthan(III)nitrat 0.1 M La(NO3)3 volumetrische Lösung, für die Fluoridbestimmung, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

35204-1L
35204-1LEA 200.91 EUR
35204-1L
Lanthan(III)nitrat 0.1 M La(NO3)3 volumetrische Lösung, für die Fluoridbestimmung, Fluka™
Lanthan(III)nitrat

Lanthanum nitrate solution used for the determination of fluoride.

Formel: LaN₃O₉
Molecular Weight: 324,92 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011067
CAS-Nummer: 10099-59-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Factor 0.99 - 1.01

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR