Natriumthiosulfat 0.2 M Na2S2O3 (0.2N) Volumetric, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit

35233-1L 35233-6X1L
35233-1LEA 145.32 EUR
35233-1L 35233-6X1L
Natriumthiosulfat 0.2 M Na2S2O3 (0.2N) Volumetric, Fluka™
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100 °C
Schmelzpunkt: 48
Dichte: 1.01 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Factor 0.998 - 1.002


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR