Ammoniumsulfid 20 - 24% in wässriger Lösung, AR®, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
|
Gefahr
|
3524-04EA
245.11
EUR
3524-04
Ammoniumsulfid 20 - 24% in wässriger Lösung, AR®, Macron Fine Chemicals™
Ammonium sulphide
Formel:
H₈N₂S Dichte: 1,00 g/cm³ |
MDL:
MFCD00010892 CAS-Nummer: 12135-76-1 EINECS: 235-223-4 UN: 2683 ADR: 8 (6.1) (3),II |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 20.0 - 24.0% |
Assay (as (NH₄)₂S) | 20.0 - 24.0 % |
Antimony (Sb) | ≤0.0005 % |
Arsenic (As) | ≤0.0001 % |
Carbonate (CO₃) | ≤0.005 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Residue after Ignition | ≤0.04 % |