Natriumthiosulfat 1 M Na2S2O3 (1N) Volumetric, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
35244-1L 35244-6X1L
35244-1LEA 55.58 EUR
35244-1L 35244-6X1L
Natriumthiosulfat 1 M Na2S2O3 (1N) Volumetric, Fluka™
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molecular Weight: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 48
Dichte: 1.120 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001