Natriumhydroxid 1 M NaOH (1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caustic soda
35256-5L
35256-10L-VP
35256-1L
35256-4X5L
35256-6X1L
35256-5L-VP
35256-5LEA
120.14
EUR
35256-5L
35256-10L-VP
35256-1L
35256-4X5L
35256-6X1L
35256-5L-VP
Natriumhydroxid 1 M NaOH (1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 100 °C Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Pressure | 3 mmHg ( 37 °C) |
Factor | 0.999 - 1.001 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |