Natriumhydroxid 4 M NaOH (4N) Volumetric, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Caustic soda

35274-1L
35274-1LEA 69.09 EUR
35274-1L
Natriumhydroxid 4 M NaOH (4N) Volumetric, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 105…140 °C
Schmelzpunkt: –10–14 °C
Dichte: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR