Natriumchlorid 0.1 M NaCl (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
35275-1L
35275-1LEA 51.66 EUR
35275-1L
Natriumchlorid 0.1 M NaCl (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Dichte: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-791-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001