Schwefelsäure 1 M H2SO4 (2N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
35276-1L
35276-1LEA 66.58 EUR
35276-1L
Schwefelsäure 1 M H2SO4 (2N) volumetrische Lösung, Fluka™
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective