Oxalsäure 0,05 mol/l (0,1 N) in wässriger Lösung 0.05 M (COOH)2 (0.1N) Volumetric, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Ethandisäure

35294-1L
35294-1LEA 80.86 EUR
35294-1L
Oxalsäure 0,05 mol/l (0,1 N) in wässriger Lösung 0.05 M (COOH)2 (0.1N) Volumetric, Fluka™
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
Molecular Weight: 90.04 g/mol
Siedepunkt: 100 °C
Dichte: 1 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,06980

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Factor 0.999 - 1.001


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR