Bariumchlorid 20% in wässriger Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Achtung
35323-5L
35323-5LEA 235.93 EUR
35323-5L
Bariumchlorid 20% in wässriger Lösung, Fluka™
Barium chloride
Formel: BaCl₂
Molecular Weight: 208,24 g/mol
Siedepunkt: ? 100 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 19 - 21 %