Salzsäure 1 M HCl (1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

35328-1L 35328-5L 35328-10L-VP 35328-30L 35328-4X5L 35328-6X1L 35328-5L-VP
35328-1LEA 30.08 EUR
35328-1L 35328-5L 35328-10L-VP 35328-30L 35328-4X5L 35328-6X1L 35328-5L-VP
Salzsäure 1 M HCl (1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1.010 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN: 1789
ADR: 8 III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR