Salzsäure 0.01 M HCl (0.01N) Volumetric, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

35334-1L 35334-2.5L 35334-6X1L
35334-1LEA 109.8 EUR
35334-1L 35334-2.5L 35334-6X1L
Salzsäure 0.01 M HCl (0.01N) Volumetric, Fluka™
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1.0 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Factor 0.95 - 1.05
Ammonium (NH₄) Max. 3 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 1 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR