Natriumhydrogensulfat Monohydrat 35,0 - 36,5% (durch Acidimetrie), Kristalle, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
3534-01EA
202.9
EUR
3534-01
Natriumhydrogensulfat Monohydrat 35,0 - 36,5% (durch Acidimetrie), Kristalle, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Natriumhydrogensulfat Monohydrat
Crystals.
Formel:
NaHSO₄·H₂O Schmelzpunkt: 183 °C Dichte: 1,8 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149210 CAS-Nummer: 10034-88-5 EINECS: 231-665-7 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 12,08729 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 35.0 - 36.5 % |
Assay (H₂SO₄) (by acidimetry) | 35.0 - 36.5 % |
Insoluble Matter and NH₄OH Precipitate | ≤0.005 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Phosphate (PO₄) | ≤0.001 % |
Calcium and Magnesium (as Ca) (by EDTA titration) | ≤0.005 % |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Trace Impurities - Arsenic (As) | ≤1 ppm |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |