Soap solution according to boutron and boudet-Lösung DIN 8106, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
35366-1L
35366-1LEA
81.38
EUR
35366-1L
Soap solution according to boutron and boudet-Lösung DIN 8106, Fluka™
Soap solution according to boutron and boudet
Siedepunkt:
78 °C (1,013 hPa) Dichte: 0,93 g/cm3 (20 °C) Flammpunkt: 22 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00148418 UN: 1170 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.99 - 1.01 |