Tetramethylammoniumhydroxid 0.1 M (CH3)4NOH (0.1N) in 2-Propanol/Methanol volumetrische Lösung, für die Titration in nichtwässrigen Flüßigkeiten, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
35436-1L
35436-1LEA
252.05
EUR
35436-1L
Tetramethylammoniumhydroxid 0.1 M (CH3)4NOH (0.1N) in 2-Propanol/Methanol volumetrische Lösung, für die Titration in nichtwässrigen Flüßigkeiten, Fluka™
Tetramethylammonium hydroxide
Formel:
C₄H₁₃NO Molecular Weight: 91,15 g/mol Flammpunkt: 12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008280 CAS-Nummer: 75-59-2 UN: 1992 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Factor | 0.999 - 1.001 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...