Kupfer(II)acetat Monohydrat ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Cupriaacetat Monohydrat, Kupferdiacetat Monohydrat, Essigsäure Kupfer(II)salz Monohydrat, Grünspan
35481.06 35481.14 AB207600.0005
35481.06EA 93.8 EUR
35481.06 35481.14 ABCRAB207600.0005
Kupfer(II)acetat Monohydrat ≥99,9% (Metall-Basis)
Kupfer(II)acetat Monohydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 6046-93-1 Molecular Formula: C4H6CuO4.H2O Formula Weight: 199.65 (181.64anhy) Physical Form: -4 Mesh Density: 1.882 Appearance: Blue-green Odour: Odourless pH: 5.2-5.5 Melting Point: 115° Merck Reference: 14,2624 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149570
Formel: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,882
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149570
CAS-Nummer: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2624