Essigsäure standardisierte Lösung 1.0 N
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35566.K2
35566.K2EA 38.7 EUR
35566.K2
Essigsäure standardisierte Lösung 1.0 N
Essigsäure
Molecular Formula: CH3CO2H Formula Weight: 60.05 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00036152
Formel: H₃CCOOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM