Aluminiumchlorid solution_standardised 6.0 N aqueous solution
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Salzsäure Aluminiumsalz
35568.AE
35568.AK
35568.AEEA
71.5
EUR
35568.AE
35568.AK
Aluminiumchlorid solution_standardised 6.0 N aqueous solution
Aluminiumchlorid
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 2581
MDL No.: MFCD00003422
Formel:
AlCl₃ Molecular Weight: 133.34 g/mol Siedepunkt: 180 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003422 CAS-Nummer: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 UN: 2581 ADR: 8 III Merck Index: 13,00335 |