Essigsäure 1% (v/v) in wässriger Lösung

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

35569.AP 35569.K2
35569.APEA 26.6 EUR
35569.AP 35569.K2
Essigsäure 1% (v/v) in wässriger Lösung
Essigsäure

Molecular Formula: CH3CO2H Formula Weight: 60.05 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00036152

Formel: H₃CCOOH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR