Natriumhydrogensulfit, getrocknet, gereinigt, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Natriumbisulfit
3557-01EA 84 EUR
3557-01
Natriumhydrogensulfit, getrocknet, gereinigt, J.T.Baker®
Natriumhydrogensulfit
Formel: HNaO₃S
Molecular Weight: 104,06 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 2,476 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN: 2693
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08731
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance Passes Test
Identification Passes Test
Solubility in H₂O Passes Test
Thiosulfate (S₂O₃) Passes Test
Heavy Metals (as Pb) ≤0.003 %