Ammoniaklösung 50% (v/v) in wässriger Lösung

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak

35574.AP 35574.K2 35574.K7
35574.APEA 62.3 EUR
35574.AP 35574.K2 35574.K7
Ammoniaklösung 50% (v/v) in wässriger Lösung
Ammoniaklösung

CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: H5NO Formula Weight: 35.05 Physical Form: Liquid Density: 0.94 Appearance: Colourless UN No.: UN2672 MDL No.: MFCD00066650

Formel: NH₃
Dichte: 0,94
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR