Kaliumdichromat standardisierte Lösung 0.025 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
35589.AP 35589.K2
35589.APEA 26.2 EUR
35589.AP 35589.K2
Kaliumdichromat standardisierte Lösung 0.025 N in wässriger Lösung
Kaliumdichromat
CAS No.: 7778-50-9 Molecular Formula: Cr2K2O7 Formula Weight: 294.18 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00011367
Formel: K₂Cr₂O₇
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3287
ADR: 6.1,III