Salzsäure 50% (v/v) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
35607.K2
35607.K2EA 62.3 EUR
35607.K2
Salzsäure 50% (v/v) in wässriger Lösung
Salzsäure
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324
Formel: HCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II