Perchlorsäure standardisierte Lösung 0.1 N in Essigsäure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Überchlorsäure
35608.K2
35608.K2EA
94.8
EUR
35608.K2
Perchlorsäure standardisierte Lösung 0.1 N in Essigsäure
Perchlorsäure
CAS No.: 7601-90-3
Molecular Formula: HClO4
Formula Weight: 100.46
Physical Form: Liquid
Odour: Pungent
pH: 2.5
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00011325
Formel:
HClO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011325 CAS-Nummer: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 UN: 2920 ADR: 8,II |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...