Oxalsäure 5% w/v aqueous solution

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Ethandisäure

35619.K2 35619.K7
35619.K2EA 57.6 EUR
35619.K2 35619.K7
Oxalsäure 5% w/v aqueous solution
Oxalsäure

Molecular Formula: HO2CCO2H Formula Weight: 90.04 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002573

Formel: C₂H₂O₄
Molecular Weight: 90.04 g/mol
Siedepunkt: 365
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 13,06980

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR