Oxalsäure 5% (w/v) in wässriger Lösung

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

35619.K2 35619.K7
35619.K2EA 57.6 EUR
35619.K2 35619.K7
Oxalsäure 5% (w/v) in wässriger Lösung
Oxalsäure

Molecular Formula: HO2CCO2H Formula Weight: 90.04 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002573

Formel: C₂H₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR