Oxalsäure 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35622.K2
35622.K2EA 50.2 EUR
35622.K2
Oxalsäure 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Oxalsäure
Molecular Formula: HO2CCO2H Formula Weight: 90.04 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00002573
Formel: C₂H₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III