Milchsäure standardisierte Lösung 1.0 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: DL-Milchsäure
35628.AP
35628.APEA 98.3 EUR
35628.AP
Milchsäure standardisierte Lösung 1.0 N in wässriger Lösung
Milchsäure
CAS No.: 50-21-5 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless
Formel: H₃CCH(OH)COOH
Molecular Weight: 90,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004520
CAS-Nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0