Natriumhydroxid solution_standardised 5.0 N aqueous solution
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
35633.K2
35633.K2EA 44.3 EUR
35633.K2
Natriumhydroxid solution_standardised 5.0 N aqueous solution
Sodium hydroxide
CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid UN No.: 1824 MDL No.: MFCD00003548
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Schmelzpunkt: 323
Dichte: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627