Iod standardisierte Lösung 0.01 N in wässriger Lösung

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

35636.K2
35636.K2EA 57.9 EUR
35636.K2
Iod standardisierte Lösung 0.01 N in wässriger Lösung
Iod

CAS No.: 7553-56-2 Molecular Formula: I2 Formula Weight: 253.81 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00011355

Formel: I₂
Molecular Weight: 253.81 g/mol
Siedepunkt: 184,3
Schmelzpunkt: 114
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05036

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR