Natriumthiosulfat solution_standardised 0.1 N aqueous solution
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
di-Natriumthiosulfat, Antichlor, Fixiersalz, Natriumhyposulfit
35645.K2
35645.M4
35645.K2EA
35.7
EUR
35645.K2
35645.M4
Natriumthiosulfat solution_standardised 0.1 N aqueous solution
Natriumthiosulfat
CAS No.: 7772-98-7
Molecular Formula: Na2O3S2
Formula Weight: 158.10
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003499
Formel:
Na₂S₂O₃ Molecular Weight: 158.11 g/mol Siedepunkt: 100 Schmelzpunkt: 48 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003499 CAS-Nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |