Cer(IV)sulfat standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
35650.K2
35650.K2EA 73.1 EUR
35650.K2
Cer(IV)sulfat standardisierte Lösung 0.1 N in wässriger Lösung
Cer(IV)sulfat
Formel: Ce(SO₄)₂
Dichte: 1,05
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148852
CAS-Nummer: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1990