Bariumiodid, ultra trocken ≥99,995% (Metall-Basis)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung


Unter Argon in Ampullen verpackt

35679.06 35679.14
35679.06EA 233 EUR
35679.06 35679.14
Bariumiodid, ultra trocken ≥99,995% (Metall-Basis)
Bariumiodid
Formel: BaI₂
Schmelzpunkt: 740 °C
Dichte: 5,15
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003452
CAS-Nummer: 13718-50-8
EINECS: 237-276-9
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,980

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR