Praseodymtribromid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
35714.04 35714.09
35714.04EA 215 EUR
35714.04 35714.09
Praseodymtribromid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Praseodymtribromid
Purity: 99.99% CAS No.: 13536-53-3 Molecular Formula: PrBr3 Formula Weight: 380.63 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00049762
Formel: Br₃Pr
Schmelzpunkt: 691 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049762
CAS-Nummer: 13536-53-3
EINECS: 236-893-0