Titan(IV)iodid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Titantetraiodid
Unter Argon in Ampullen verpackt
35724.04
35724.04EA 154 EUR
35724.04
Titan(IV)iodid, ultra trocken ≥99,99% (Metall-Basis)
Titan(IV)iodid
Purity: 99.99% CAS No.: 7720-83-4 Molecular Formula: TiI4 Formula Weight: 555.52 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 4.30 Melting Point: 150° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00043077
Formel: I₄Ti
Molecular Weight: 555.5 g/mol
Siedepunkt: 360
Schmelzpunkt: 150
Dichte: 4.30
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043077
CAS-Nummer: 7720-83-4
EINECS: 231-754-0
UN: 3260
ADR: 8 II