Zinkchlorid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chlorzink, Zinkdichlorid, Zink(II)chlorid
Unter Argon in Ampullen verpackt
35726.06
35726.14
35726.22
35726.06EA
87.8
EUR
35726.06
35726.14
35726.22
Zinkchlorid, ultra trocken ≥99,999% (Metall-Basis)
Zinkchlorid
Purity: 99.999%
CAS No.: 7646-85-7
Molecular Formula: Cl2Zn
Formula Weight: 136.29
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.91
Melting Point: 290°
Boiling Point: 732°
Merck Reference: 14,10132
UN No.: 2331
MDL No.: MFCD00011295
Formel:
ZnCl₂ Siedepunkt: 732 °C Schmelzpunkt: 290 °C Dichte: 2,91 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011295 CAS-Nummer: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 2331 ADR: 8,III Merck Index: 14,10132 |