Rhodium-Standardlösung, 1000 mg/L Rh in 20%iger Salzsäure (aus RhCl₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35754.AD
35754.AP
35754.AE
35754.ADEA
151
EUR
35754.AD
35754.AP
35754.AE
Rhodium-Standardlösung, 1000 mg/L Rh in 20%iger Salzsäure (aus RhCl₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Rhodium-Standards
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...