Rhodium-Standardlösung, 10000 mg/L Rh in 20%iger Salzsäure (aus RhCl₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35763.AD
35763.AE
35763.AP
35763.ADEA
1238
EUR
35763.AD
35763.AE
35763.AP
Rhodium-Standardlösung, 10000 mg/L Rh in 20%iger Salzsäure (aus RhCl₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Rhodium-Standards
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...