Titan-Standardlösung, 1000 mg/L Ti in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus Ti) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35771.AE
35771.AP
35771.AEEA
41
EUR
35771.AE
35771.AP
Titan-Standardlösung, 1000 mg/L Ti in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus Ti) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Titan-Standards
Molecular Formula: Ti in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011264
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...