Ruthenium-Standardlösung, 10000 mg/L Ru in 20%iger Salzsäure (aus RuCl₃) Specpure® Standard für die ICP

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

35773.AD 35773.AE 35773.AP
35773.ADEA 328 EUR
35773.AD 35773.AE 35773.AP
Ruthenium-Standardlösung, 10000 mg/L Ru in 20%iger Salzsäure (aus RuCl₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Ruthenium-Standards

Molecular Formula: RuCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011207


Standards: Rückführbar auf NIST

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR