Terbium(III)chlorid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
35798.03 35798.09
35798.03EA 103 EUR
35798.03 35798.09
Terbium(III)chlorid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Terbium(III)chlorid
Purity: 99.99% CAS No.: 10042-88-3 Molecular Formula: TbCl3 Formula Weight: 265.29 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,9157 MDL No.: MFCD00011258
Formel: Cl₃Tb
Schmelzpunkt: 588 °C
Dichte: 4,35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011258
CAS-Nummer: 10042-88-3
EINECS: 233-132-4
Merck Index: 14,9157