Terbium(III)chlorid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Unter Argon in Ampullen verpackt
35798.03
35798.09
35798.03EA
103
EUR
35798.03
35798.09
Terbium(III)chlorid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Terbium(III)chlorid
Purity: 99.99%
CAS No.: 10042-88-3
Molecular Formula: TbCl3
Formula Weight: 265.29
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,9157
MDL No.: MFCD00011258
Formel:
Cl₃Tb Molecular Weight: 265.28 g/mol Schmelzpunkt: 588 Dichte: 4.35 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011258 CAS-Nummer: 10042-88-3 EINECS: 233-132-4 Merck Index: 14,9157 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...