Nickel ≥99,8% (Metall-Basis ausgeschlossen Co), dünne Folie (max. 0,8% Co), Dicke 0.0125 mm (0.000492 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

35814.FI 35814.GH
35814.FIEA 72.9 EUR
35814.FI 35814.GH
Nickel ≥99,8% (Metall-Basis ausgeschlossen Co), dünne Folie (max. 0,8% Co), Dicke 0.0125 mm (0.000492 in)
Nickel

Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.07g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137

Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR