4-Chloranilin, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

35823-1G
35823-1GEA 30.1 EUR
35823-1G
4-Chloranilin, Supelco®
4-Chloranilin
Formel: C₆H₆ClN
Molecular Weight: 127,57 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Dichte: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007835
CAS-Nummer: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a28b4b0acc22df20ff08f29bbad31eaf6dfa0666&vid=08f27d552ed80286b9aa6934cc8036673a663ac1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR